Learn More
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428086
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428086
5000g
Click to view available options
Menge:
5000g
Artikelnummer. 11428086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14119.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
p-Toluenesulfonic acid monohydrate is used as a catalyst in the synthesis of resveratrol, in oxane derivatives as an antimalarial agent, as substituted piperidine and unsymmetrical benzyl. It acts as a catalyst in the preparation of 1,3,5-trisubstituted pyrazoles derivatives, selenated ketene dithioacetals, triazoloquinazolinone and benzimidazoquinazolinone derivatives. It also serves as an intermediate in the esterification and in reductive amination reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als Substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet. Es wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trissubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten. Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.213
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 521998
IUPAC-Name 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,24
Menge 5000g
Flammpunkt 150 °C (302 °F)
Geruch mild
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0E,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0461316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0E,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0447982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0444323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0438843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
Name des Produkts
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >