Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11418086
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418086
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11418086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14119.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet.Sie wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trisubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolquinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten.Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.
Anmerkungen
Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.21
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3 bto78 gaffMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 521998
SMILES O.CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106°C (wasserfrei)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1-Sulfonsäure-Hydrat
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Dichte 1,24
Menge 250 g
Flammpunkt 150 °C
Geruch mild
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0E,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0461316 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0E,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0447982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0444323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
ChargennummerA0438843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/11/2022 Catalog NumberA14119.0B,A14119.0I,A14119.30
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >