Learn More
p-Toluolsulfonsäure-Monohydrat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337968
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
P-Toluensulfonsäure-Monohydrat wird als Katalysator bei der Synthese von Resveratrol, in Oxan-Derivaten als Antimalariamittel, als Substituiertes Piperidin und unsymmetrisches Benzyl verwendet. Sie wirkt als Katalysator bei der Herstellung von 1,3,5-trisubstituierten Pyrazolderivaten, selenierten Keten-Dithioacetalen, Triazolquinazolinon- und Benzimidazoquinazolinon-Derivaten. Sie dient auch als Zwischenprodukt bei der Veresterung und bei reduktiven Aminierungsreaktionen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Summenformel C7H10O4S
Molekulargewicht (g/mol) 190.213
MDL-Nummer MFCD00142137
InChI-Schlüssel KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
IUPAC-Name 4-DimethylBenzolsulfonsäure;Hydrat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Schmelzpunkt 103 bis 106 °C (wasserfr.)
Siedepunkt 140 °C (20 mmHg)
Farbe Rosa bis Weiß
Prozentgehaltsbereich 97%
UN-Nummer UN2585
Beilstein 3568023
Merck Index 14,9533
Formelmasse 190.22 (172.20 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Dichte 1,24g/mL
Menge 100g
Flammpunkt 150 °C (302 °F)
Geruch mild
Physikalische Form Kristallin
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluenesulfonic acid monohydrate