Learn More
p-Toluolsulfonsäure, 12 % in Essigsäure, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 421222500
67.27 EUR gültig bis 2024-10-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21692" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
p-Toluenesulfonic acid | |
12% in Acetic Acid | |
116.0°C | |
MFCD00064387 | |
11 to 13% (Alkalimetry) | |
1.0700g/mL | |
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid | |
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylbenzensulfonsäure | |
6101 | |
172.2 | |
Glasflasche | |
1.07 | |
41°C |
Farblos bis hellgelb | |
104-15-4, 64-19-7 | |
C7H8O3S | |
11, 97 | |
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507 | |
15, 9692 | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O | |
172.198 | |
CHEBI:27849 | |
Rein | |
1.3825 to 1.3845 | |
250 g | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only