Learn More
p-Toluamid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464603
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-55-6
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00008002
InChI-Schlüssel UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
PubChem CID 69274
IUPAC-Name 4-methylbenzamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Toluamide
Schmelzpunkt 158°C to 160°C
Menge 100 g
Beilstein 774353
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) ≥98%