Learn More
p-Tolualdehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
p-Tolualdehyde is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, dyes perfumes and agrochemicals. It is also used as a fixative of flavorings. It is also used as an important organic intermediates, used for spices, triphenylmethane dye synthesis, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Tolualdehyd wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch als Fixiermittel von Aromastoffen verwendet. Es wird auch als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet, das für Gewürze, die Triphenylmethan-Farbstoffsynthese usw. verwendet wird.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln
P-Tolualdehyd wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Pharmazeutika, Farbstoffen und Agrochemikalien verwendet. Es wird auch als Fixiermittel von Aromastoffen verwendet. Es wird auch als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet, das für Gewürze, die Triphenylmethan-Farbstoffsynthese usw. verwendet wird.
Löslichkeit
Gering wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, starken Reduktionsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Tolualdehyde |
Schmelzpunkt | -6°C |
Dichte | 1.018 |
Siedepunkt | 204°C |
Flammpunkt | 80°C (176°F) |
Brechungsindex | 1.546 |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 385772 |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | It is slightly soluble in water. |