Learn More
p-Kresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458690
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11458690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13531.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 106-44-5 | C7H8O | 108.14 g/mol
p-Cresol is a starting material in the synthesis of bupranolol which is a non-selective beta blocker. It is also used in the production of antioxidants like butylated hydroxytoluene. Furthermore, it is used as an adhesive and a sealant in chemicals, dyes, intermediates, odor agents, plasticizers, plating agents and surface treating agents. It acts as an antioxidant and a disinfectant in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Cresol ist ein Ausgangsmaterial für die Synthese von Bupranolol, einem nicht selektiven Beta-Blocker. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien wie Butylhydroxytoluol verwendet. Darüber hinaus wird es als Klebstoff und Dichtungsmittel in Chemikalien, Farbstoffen, Zwischenprodukten, Geruchsstoffen, Weichmachern, Beschichtungs- und Oberflächenbehandlungsmitteln verwendet. Es wirkt als Antioxidans und Desinfektionsmittel in Pharmazeutika.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether und Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-44-5
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00002376
InChI-Schlüssel IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC-Name 4-Methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Cresol
Schmelzpunkt 32°C to 34°C
Dichte 1.034
Siedepunkt 201°C to 202°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Geruch Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3455
Beilstein 1305151
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,2579
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,diethyl ether and acetone. Slightly soluble in water.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Cresol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-methylphenol