Learn More
p-Chlorophenylalanine, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782474
Click to view available options
Menge:
100 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Tryptophan hydroxylase inhibitor
Binds irreversibly to tryptophan hydroxylase to cause depletion of serotonin in the brain.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Chlorophenylalanine
CAS 7424-00-2
Summenformel C9H10ClNO2
MDL-Nummer MFCD00002601
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Chlorphenyl)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
PubChem CID 4652
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) >99%
Menge 100 mg