Learn More
p-Benzochinondioxim, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.68 € - 398.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 105-11-3 |
---|---|
Summenformel | C6H6N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.13 |
MDL-Nummer | MFCD00063636 |
InChI-Schlüssel | LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N |
Synonym | 1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd |
PubChem CID | 7737 |
IUPAC-Name | N-(4-Nitrosophenyl)hydroxylamin |
SMILES | ON=C1C=CC(C=C1)=NO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11478157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17532.18 |
50 g |
35.68 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11488157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17532.30 |
250 g |
135.68 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11468157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17532.0B |
1000 g |
398.99 €
1000 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
105-11-3 | |
138.13 | |
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N | |
7737 | |
ON=C1C=CC(C=C1)=NO |
C6H6N2O2 | |
MFCD00063636 | |
1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd | |
N-(4-Nitrosophenyl)hydroxylamin |
Spezifikation
p-Benzoquinone dioxime | |
∼223°C (decomposition) | |
C6H6N2O2 | |
2043234 | |
LNHURPJLTHSVMU-CGXWXWIYSA-N | |
N-(4-Nitrosophenyl)hydroxylamin | |
7737 | |
95% |
105-11-3 | |
1.49 | |
MFCD00063636 | |
1,4-benzoquinone dioxime, p-benzoquinonedioxime, p-benzoquinone dioxime, p-quinone dioxime, quinone dioxime, benzoquinone dioxime, p-quinone oxime, actor q, dioxime p-benzoquinone, dibenzo pqd | |
ON=C1C=CC(C=C1)=NO | |
138.13 | |
138.13 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351-H302
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
P201-P202-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
Gehäuse H302-H351
missing translation for 'einecsNumber' : 203-271-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DK4900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen