Learn More
p-Anisylchlordiphenylmethan 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Anisylchlorodiphenylmethane |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | 121.0°C to 125.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | CH3OC6H4C(C6H5)2Cl |
Menge | 25 g |
Beilstein | 06, 713 |
Formelmasse | 308.8 |
Reinheit (%) | 97% |