Learn More
p-Anisaldehyd +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309881 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11309881
Marke: Thermo Scientific Acros 104800025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 123-11-5 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-11-5
Summenformel C8H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00003385
InChI-Schlüssel ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-anisaldehyde, anisaldehyde, anisic aldehyde, p-methoxybenzaldehyde, 4-anisaldehyde, aubepine, p-anisic aldehyde, p-formylanisole, benzaldehyde, 4-methoxy, crategine
PubChem CID 31244
ChEBI CHEBI:28235
IUPAC-Name 4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Anisaldehyde
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -1°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1210g/mL
Siedepunkt 248°C to 249°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H4CHO
Brechungsindex 1.5710 to 1.574
Menge 2.5 L
Beilstein 08,67
Merck Index 15,656
Relative Dichte 1.121
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: miscible withe alcohol and ether,soluble in 5 volumes of 50% alcohol,soluble in most organic solvents
Viskosität 4.1 mPa.s (25°C)
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit