Learn More
p-Acetotoluidid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10618914
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-89-9
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer MFCD00008677
InChI-Schlüssel YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylacetanilide, p-acetotoluidide, n-4-methylphenyl acetamide, 4-methylacetanilide, n-acetyl-p-toluidine, p-acetotoluide, acetyl-p-toluidine, p-acetotoluidine, acetamide, n-4-methylphenyl, 4-acetotoluide
PubChem CID 7684
IUPAC-Name N-(4-Trimethylsilyl)acetamid
SMILES CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Acetotoluidide
Schmelzpunkt 148.0°C to 151.0°C
Farbe Beige bis Braun
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 307.0°C
Flammpunkt 168°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4NHCOCH3
Menge 100 g
Merck Index 15, 72
Relative Dichte 1.21
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/l(25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,ethyl acetate
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Acetotoluidide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.