missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxytocin/Neurophysin I Antibody (OTI5G4), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-73178PE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxytocin/Neurophysin I Monoclonal antibody specifically detects Oxytocin/Neurophysin I in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| Oxytocin/Neurophysin I | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI5G4 | |
| Western Blot | |
| neurophysin I, OT, OT-NPI, OXT, OXT-NPI, oxytocin, prepro- (neurophysin I), oxytocin, prepropeptide, oxytocin-neurophysin 1, oxytocin-neurophysin I, preproprotein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-125 of human Oxytocin/Neurophysin I (NP_000906) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 5020 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur