Learn More
Thermo Scientific™ Wort-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10556133
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10556133
Marke: Thermo Scientific™ CM0247B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kultivieren und zählen Sie Hefen mit diesem universellen mykologischen Medium.
Kultivieren und zählen Sie Hefen mit dem universellen mykologischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Wort-Agar (dehydriert). Das Medium, das dem von Parfitt1 beschriebenen Medium entspricht, dupliziert die Säure natürlicher Würze, wodurch es für viele Hefen optimal ist, aber den meisten Bakterien hemmend wirkt.
Wort-Agar ist ein universelles mykologisches Medium, das dem von Parfitt1 beschriebenen Medium entspricht und besonders für die Kultivierung und Zählung von Hefen geeignet ist. Das Medium, das die Zusammensetzung von natürlicher Würze dupliziert, hat eine Säure, die für viele Hefen optimal ist, aber den meisten Bakterien hemmend wirkt. Parfitt untersuchte die relativen Vorzüge von Wort-Agar und anderen Medien für die Zählung von Hefen und Schimmelpilzen in Butter und empfahl die Verwendung von dehydrierter Molke, Malz oder Wort-Agar für diesen Zweck. Scarr2 verwendete ein modifiziertes Wort-Agar (’osmophiles Agar’) zur Untersuchung von Zuckerprodukten für osomophile Hefen. Scarr’s Verfahren wird auch für die Bestimmung von ösophilen Hefen in Materialien verwendet, die bei der Herstellung von Erfrischungsgetränken verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Wort-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 10,0 l Medium
Nur für Laboranwendungen