Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vancomycin-Ergänzungsstoff
Click to view available options
Menge:
10/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Oxoid Vancomycin-Supplement ist eine Ergänzung zu selektiven Medien zur Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) und hochqualifizierten Aminoglykosid-resistenten Enterokokken (HLARE) in klinischen Proben.
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Oxoid™ Vancomycin-Ergänzungsstoff |
| Form | gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10/Packung |