Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ LP0042T
1432.31 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
Spezifikation
Trypton | |
Pulver | |
Trypton | |
5 kg |