Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
Marke: Thermo Scientific™ LP0042B
149.31 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Oxoid Trypton ist ein pankreatischer Kaseinverdau für Anwendungen, bei denen hohe Leistung und Gleichförmigkeit der Zusammensetzung von größter Bedeutung sind.
Spezifikation
Trypton | |
Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
500 g |