missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Glukoseextrakt-Agar

Artikelnummer. 10700544
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10700544

Marke: Thermo Scientific™ CM0127B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Oxoid Trypton-Glukoseextrakt-Agar ist ein Standardmethoden-Medium für die Untersuchung von Wasser und Milchprodukten.

Bestimmen Sie Bakterien in Wasser- und Milchprodukten und weisen Sie thermophile Organismen mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Trypton-Glucoseextrakt-Agar (dehydriert) nach. Das Medium wird für die Plattenzählung von Wasser und Milchprodukten1,2 empfohlen. Es kann auch zum Nachweis thermophiler Bakterien in Milchprodukten verwendet werden.

Verwenden Sie Trypton-Glucoseextrakt-Agar zur Bestimmung von Wasser- und Milchprodukten und zum Nachweis thermophiler Organismen.

Das Standard Methods Committee der American Public Health Association empfahl, diesem Medium sterile Milch nur dann hinzuzufügen, wenn die Verdünnung der Originalprobe größer war als 1 zu 10. Für diesen Zweck ist die Zugabe von 10 ml einer sterilen 10%igen Lösung von Magermilchpulver LP0031 pro Liter geeignet.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AOAC.
Beschreibung Tryptone Glukoseextrakt-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 20,8 l Medium

Nur für Laboranwendungen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt