Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimethoprim-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
Marke: Thermo Scientific™ CT0057B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Trimethoprim-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kassetten, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kassette gewährleistet.Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige folgender Punkte:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Trimethoprim | |
Oxoid Trimethoprim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |
1,25 μg | |
W | |
Antimikrobielle Empfindlichkeit | |
50 Scheiben/Kassette |