Learn More
Thermo Scientific™ Sabouraud Flüssigmedium EP/USP/JP/BP (dehydriert)
Beschreibung
Führen Sie mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Sabouraud Flüssigmedium (dehydriert) zuverlässige Sterilitätstests durch und/oder bestimmen Sie die fungistatische Aktivität pharmazeutischer Produkte. Das Medium ist ein mykologisches Sterilitätstestmedium, das dem in USP1 beschriebenen Medium zur Bestimmung der fungistatischen Aktivität pharmazeutischer und kosmetischer Produkte entspricht, um falsche Sterilitätstests zu vermeiden. Sabouraud Flüssigmedium entspricht auch den Parametern des harmonisierten EP/USP/JP Microbial Limit Testing für Mikrobielle Enumeration Tests und Tests for Specified Microorganisms2,3.
Ein geeignetes Medium für die Isolierung von Candida albicans.
In der klinischen Mikrobiologie hat sich gezeigt, dass die Verwendung von Sabouraud Dextrose Flüssigmedium die Isolierungsrate von Candida albicans in Blutkultur erhöht 4.
Das Medium kann auch zur Kultivierung von acidophilen Bakterien verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Sabouraud flüssiges Medium |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 16,7 l Medium |
Nur für Laboranwendungen