Learn More
Thermo Scientific™ R2A-Agar (dehydriert)
Koloniezahlbestimmung heterotropher Bakterien aus Trinkwasserproben mit diesem nährstoffreduzierten Medium zur Vehinderung von Überwucherung.
Marke: Thermo Scientific™ CM0906B
285.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59300kg
Beschreibung
Keimzahlbestimmung heterotropher Bakterien aus Trinkwasserproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ R2A-Agar (dehydriert). Dieser nährstoffreduzierte Nährboden wurde speziell entwickelt, um die Wiederbelebung gestresster und chlorgeschädigter Bakterien aus behandelten Wasserproben zu verbessern. Durch die Wasseraufbereitung gestresste oder geschädigte Organismen können nicht auf nährstoffreichen Medien wachsen, da schneller wachsende Organismen sie überwuchern. Daher ermöglicht die Verwendung eines nährstoffarmen Nährbodens wie R2A-Agar, der über längere Zeiten inkubiert wird, ein gutes Wachstum dieser gestressten Organismen.
Standardmethoden für die Zählung heterotropher Bakterien im Wasser verwenden üblicherweise nährstoffreiche Nährböden wie Plate-Count-Agar mit Inkubationen bei 35 °C1. Unter diesen Bedingungen isolierte Organismen stellen möglicherweise nur einen kleinen Prozentsatz der in der Probe vorhandenen Bakterien dar2.
R2A-Agar unterstützt die Wiederbelebung gestresster und geschädigter Bakterien und liefert eine realistischere Koloniezahl im Vergleich zu herkömmlichen Medien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrienormen: EP, BP, USP. | |
Pulver | |
500 g |
R2A-Agar | |
Agar | |
Für 27,6 l Medium |
Nur für Laboranwendungen