Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ vorbereitete MacConkey-Bouillon, Medien in Flaschen
Oxoid™ vorbereitete MacConkey-Bouillon (abgefüllt in Flaschen), 100 ml, mit neutralem Rot zum Nachweis von coliformen Organismen bei Wasser- und Milchuntersuchungen.
Marke: Thermo Scientific™ BO1124M
76.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23263" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxoid™ vorbereitete MacConkey-Bouillon (abgefüllt in Flaschen), 100 ml, mit neutralem Rot zum Nachweis von coliformen Organismen bei Wasser- und Milchuntersuchungen.
Spezifikation
Bouillon |