Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONPG-Scheibe
Die Thermo Scientific™ Oxoid ONPG-Scheibe wird für den schnellen Nachweis von Beta-Galactosidase-Aktivität verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ DD0013T
28.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10168102
  • 36.90 € / 50 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Oxoid ONPG-Scheibe wird für den schnellen Nachweis von Beta-Galactosidase-Aktivität verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
ONPG-Scheibe
50 Blättchen
Disk
ONPG-Scheibe
Dokumentation
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6133077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberDD0013T
Chargennummer6135975 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberDD0013T
Chargennummer6116049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/07/2024 Catalog NumberDD0013T
Chargennummer3595301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0013T
Chargennummer3718445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2024 Catalog NumberDD0013T
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ ONPG-Scheibe > Remel Oxoid ONPG-Scheibe