Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrofurantoin-Scheiben für Antibiotikaempfindlichkeitstests
Artikelnummer. 11933982
Click to view available options
Konzentration:
100 μg
300 µg
50 μg
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 11933982
Marke: Thermo Scientific™ CT0034B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestimmen Sie die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen anhand von manuellen AST-Methoden und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an qualitativ hochwertigen, anwenderfreundlichen Prüfscheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfungen.
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Nitrofurantoin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Die Anwenderfreundlichkeit ist durch bruchsichere federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren am Ende der Kartusche sichergestellt.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Nitrofurantoin
Zertifizierung/Konformität Entspricht den DIN- und EUCAST-Richtlinien
Konzentration 100 μg
Beschreibung Oxoid Nitrofurantoin-Antibiotika-Testblättchen
Antibiotika-Code  F
Produkttyp Antibiotika-Testblättchen
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette