Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Membran-Laurylsulfat-Bouillon
Die Oxoid Membran Laurylsulphat-Bouillon ist ein direkter Ersatz für die Membran angereicherte Teepolbouillon.
Marke: Thermo Scientific™ MM0615B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Oxoid Membrane Lauryl Sulfat-Bouillon ist ein direkter Ersatz für Membrane angereicherte Teepol-Bouillon.
Keine Supplementierung erforderlich.Spezifikation
Membran-Lauryl-Sulfat-Bouillon | |
Trockenkulturmedien | |
Für 6.6 l-Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen