Learn More
Thermo Scientific™ Lab-Lemco-Nährbouillon (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10680525
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10680525
Marke: Thermo Scientific™ CM0015B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Untersuchen Sie mit diesem nährstoffreichen Medium Wasser, Abwasser und Milchprodukte nach amerikanischen Standardmethoden.
Untersuchen Sie Wasser, Abwasser und Milchprodukte nach amerikanischen Standardmethoden mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemaco-Nährbouillon (dehydratisiert). Sie wird als Nährfleischextraktbouillon für die allgemeine Bakteriologie eingesetzt.
Lab-Lemco-Bouillon ist ein universelles flüssiges Medium zur Untersuchung von Wasser-, Molkerei- und Lebensmittelprodukten1,2,3
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Lab-Lemco-Bouillon (Nährstoffagar) (US-Formulierung)
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 62.5 l Medium
Nur für Laboranwendungen