Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Positivkontroll-Objektträger für respiratorisches Syncytialvirus (RSV)
Die Oxoid IMAGEN Positivkontrolle für respiratorisches Syncytialvirus ist ein Objektträger mit acetonfixierten menschlichen Epithelzellen, die mit RSV infiziert sind.
Marke:  Thermo Scientific™ S610830-2
169.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12693778
  • 173.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid IMAGEN Respiratory Syncytial Virus (RSV)-Positivkontrolle ist ein PTFE-beschichteter Glasmikroskoposkop-Objektträger mit einem Wellbereich von einem 6 mm-Durchmesser, der acetonfixierte menschliche Epithelzellen enthält, die mit dem respiratorischen Synzytialvirus infiziert sind.
Einzeln in mit Stickstoff gefüllten Folienbeuteln verschweißt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus (RSV)-Positivkontroll-Objektträger
Regelung
1 Objektträger/Packung
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3568265 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog NumberS610830-2
Chargennummer3403194 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog NumberS610830-2
Chargennummer3398341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog NumberS610830-2
Chargennummer3374078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog NumberS610830-2
Chargennummer3361790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2021 Catalog NumberS610830-2
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Positivkontroll-Objektträger für respiratorisches Syncytialvirus (RSV) > 1 Objektträger/Packung