Learn More
Thermo Scientific™ Escherichia coli O157 Latex-Test
Schnelle Bestätigung der E. coli-Serogruppe O157 von auf Plattenmedien kultivierten Kolonien durch Latex-Agglutination.
Marke: Thermo Scientific™ DR0620M
138.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21693" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Escherichia coli O157 Latex-Test können Sie die Identität von E. coli-Kolonien der Serogruppe O157 schnell direkt aus festen Nährmedien bestimmen.
Dieser Trockenlatextest wurde zum Nachweis von E. coli-Stämmen, die das O157-Serogruppenantigen besitzen, mittels Objektträger-Agglutinationstest entwickelt.Der Test eignet sich am besten zur Verwendung mit Sorbitol-MacConkey-Agar. E. coli O157:H7-Stämme fermentieren Sorbitol nicht und führen somit in diesem Medium zu farblosen Kolonien. Die meisten E. coli-Isolate fermentieren Sorbitol und führen deshalb zu einer charakteristischen Rosafärbung der Kolonien. Für das Primär-Screening sollte Sorbitol-MacConkey-Agar verwendet werden. Nicht-Sorbitol-fermentierende Kolonien können mit den Latex-Reagenzien getestet werden, um zu bestimmen, ob das Isolat zur O157-Serogruppe, und somit zu einem potenziell Verotoxin-produzierenden Stamm gehört.
- Weniger Verfahrensschritte und schnellere Ergebnisse dank vordosierter Reagenzien
- Vereinfachte Lagerhaltung dank Haltbarkeit von bis zu zwei Jahren bei Raumtemperatur
- Blaue Latexpartikel werden auf reaktive (positive) und nicht-reaktive (negative) Antikörper sensibilisiert und zur einfachen Handhabung auf Reaktionskarten aufgebracht
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
E. coli | |
Testkit für E. coli |
E. coli O157 Latex-Test | |
E. coli-Kolonien von Platte | |
100 Tests/Kit |