Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Erythromycin-Scheiben für Antibiotikaempfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
46.55 € - 64.05 €
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel | Erythromycin |
---|---|
Beschreibung | Oxoid Erythromycin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests |
Antibiotika-Code | E |
Produkttyp | Antimicrobial Susceptibility Discs |
Testtyp | Antimicrobial Susceptibility |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Antibiotika-Code | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11993992
|
Thermo Scientific™
CT0019B |
Oxoid Erythromycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | E | 10 μg |
49.60 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10280243
|
Thermo Scientific™
CT0020B |
Oxoid Erythromycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | E | 15 μg |
64.05 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11914002
|
Thermo Scientific™
CT0021B |
Oxoid Erythromycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests | E | 30 μg |
46.55 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Erythromycin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
- Inokulumwert
- Vorhandensein einer Kontamination
- Resistente Mutanten
- Beta-Laktamase-Aktivität
- Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Erythromycin | |
E | |
Antimicrobial Susceptibility | |
50 Scheiben/Kassette |
Oxoid Erythromycin-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 Kassetten/Packung | |
50 Scheiben/Kassette |