Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefen, Schimmelpilze, coliforme Bakterien und Enterobacteriaceae mit den Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie.
Marke: Thermo Scientific™ DS0155A
Beschreibung
Einfache Koloniezählung für aerobe Bakterien, Hefe, Schimmelpilze, Coliform-Bakterien und Enterobacteriaceae mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für die Industrie. Dip-Slides sind für den Bediener und bei begrenzter Verfügbarkeit von Laboren einfach anzuwenden. Sie sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren Zeit und Kosten sparend gestaltet werden.
Dip-Slides wurden ursprünglich entwickelt, um den Bakteriengehalt von Urinproben zu bestimmen. Sie wurden im Laufe der Jahre in die doppelseitige Form modifiziert, mit einem Medium für Gram-positive Spezies auf einer Seite und einem Medium für Gram-negative Spezies auf der anderen. Mit diesen Dip-Slides ist die Koloniezählung zeit- und kosteneffizient, sie ermöglichen den gleichzeitigen Kontakt der Proben mit zwei verschiedenen Medien.- Der Objektträger besteht aus leicht entsorgbarem Kunststoff mit erhöhten Kanten und sorgt so für eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums
- Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
- Die Form des Objektträgers gewährleistet das Ablaufen von Flüssigkeit
- Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
- Diagramme zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien, Pilze und Hefen sind im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Spezifikation
15°bis 25 °C | |
Vereinigtes Königreich | |
Proben |
Nährbodenträger | |
TTC (Red Spot)/Malt Ext Agar | |
10/Packung |