Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Klinisch
Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch.
25.05 € - 25.20 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15°bis 25 °C |
---|---|
Format | Nährbodenträger |
Produkttyp | Proben |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Medientyp | Herstellungsort | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10055732
|
Thermo Scientific™
GFD01A |
10/Pckg. | Nährbodenträger | MacConkey Agar and CLED Medium | Italy |
25.05 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10474173
|
Thermo Scientific™
GFD02A |
10/Pckg. | Nährbodenträger | MacConkey /CLED/ Malt Extr+CAM | Italy |
25.15 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10259232
|
Thermo Scientific™
GFD03A |
10/Pckg. | Nährbodenträger | MacConkey / CLED/ Cetrimide | Italy | N/A | |||
Beschreibung
Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch. Sichere und einfache Handhabung bei unerfahrenen Anwendern. Diese Dip-Slides sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren zeit- und kostensparend gestaltet werden. Dieser sterile Dip-Slide kann auf der Station oder in der Arztpraxis inokuliert und anschließend in den Kunststoffbehälter zurückgebracht werden, um einen einfachen Transport ins Labor zu ermöglichen.
Bisherige Methoden zur Erkennung von Harnwegsinfektionen waren davon abhängig, ob frisch ausgeschiedener Urin sofort oder nach kurzer Lagerung zur Untersuchung an ein bakteriologisches Labor abgegeben wurde. Der Dip-Slide wurde als logische Erweiterung dieser Methode entwickelt, wobei ein Mikroskopobjektträger verwendet wurde, der auf jeder Seite mit einem anderen Kulturmedium beschichtet ist. Mit diesen Dip-Slides können größere Medienbereiche für die bakterielle Beurteilung des Urins verwendet werden, wodurch sie zeit- und kosteneffektiv sind.- Der Slide besteht aus leicht entsorgbarem Kunststoff mit erhöhten Kanten und sorgt so für eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums
- Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
- Die Form des Slides gewährleistet das Ablaufen von Flüssigkeit
- Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
- Diagramme zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien sind im Lieferumfang enthalten. Dies erleichtert dem Anwender die Untersuchung des Wachstums und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
15°bis 25 °C | |
Nährbodenträger | |
Proben |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.