Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CO2Gen™ Compact-Beutel
Artikelnummer. 10565953
Click to view available options
Menge:
20/Packung
Artikelnummer. 10565953
Marke: Thermo Scientific™ CD0020C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Oxoid CO2 Gen Compact Beutel ist für die Verwendung in Compact Kunststoffbeutel vorgesehen.
Oxoid CO2 Gen Compact Beutel ist für die Verwendung in Compact Kunststoffbeutel vorgesehen.
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
  • Zur Verwendung mit Compact Kunststoffbeutel, Artikel-Nr. AG0020C, und AnaeroGen Compact Verschlussklammer, Artikel-Nr. AN0005C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ CO2-generierender kompakter Beutel
Format Kompakter Gaserzeugungsbeutel
Produktlinie Thermo Scientific Oxoid
Menge 20/Packung