Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
56.15 € - 85.75 €
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Ceftazidim
Zertifizierung/Konformität Entspricht den DIN-, EUCAST- und SFM-Richtlinien
Beschreibung Oxoid Ceftazidim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code CAZ
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Antibiotika-Code Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
11973812
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT0412B
Oxoid Ceftazidim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests CAZ 30 µg
85.75 €
250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10481303
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
CT1629B
Oxoid Ceftazidim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests CAZ 10 μg
56.15 €
250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests.
Anwenderfreundlichkeit durch bruchsichere und federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnung und Anzeige am Ende des Magazins.
Durch die Agardiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Werte visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
Ceftazidim
Oxoid Ceftazidim-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Entspricht den DIN-, EUCAST- und SFM-Richtlinien
CAZ
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ceftazidim-Scheiben für Antibiotika-Empfindlichkeitstests