Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter-Wachstums-Supplement
Artikelnummer. 13295409
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 13295409
Marke: Thermo Scientific™ SR0232E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Oxoid Campylobacter-Wachstums-Supplement ist ein flüssiges Supplement für das verbesserte Wachstum und die Erhöhung der Aerotoleranz von Campylobacter-Arten.
Das Oxoid Campylobacter-Wachstums-Supplement ist ein flüssiges Supplement für das verbesserte Wachstum und die Erhöhung der Aerotoleranz von Campylobacter-Arten.
  • Zur Vorbereitung von Blaser-Wang Medium, Bolton Selektiv-Anreicherungsbouillon, Butzler Selektivmedium und Preston Selektivemedium
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Campylobacter-Wachstums-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezies Campylobacter