Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ Compact, Beutel
Mit dem Oxoid CampyGen Compact Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
Marke:  Thermo Scientific™ CN0020C
69.08 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10689374
  • 116.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Oxoid CampyGen Compact Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
  • Für die Verwendung in Compact Kunststoffbeutel
  • Jeder Beutel bietet Platz für 2 Petrischalen in Standardgröße
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
  • Verwendung mit Compact Kunststoffbeutel (Artikel-Nr. AG0020C) und AnaeroGen™ Compact Verschlussklammer (Artikel-Nr. AN0005C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CampyGen kompakter Beutel
Kompakter Gaserzeugungsbeutel
Thermo Scientific Oxoid™
20/Packung