Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 2.5 l-Beutel
Mit dem Oxoid CampyGen 2.5 l-Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
Marke:  Thermo Scientific™ CN0025A
43.60 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10108012
  • 87.80 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Oxoid CampyGen 2.5 l-Beutel erzeugen Sie eine geeignete Gasatmosphäre für das Wachstum von mikroaerophilen Mikroorganismen.
  • Kein Wasser oder Katalysator erforderlich
  • Es wird kein Wasserstoff produziert
  • Für AnaeroJar™ 2.5 l, Teilenr. AG0025A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CampyGen Beutel
Thermo Scientific Oxoid™
2,5 l
Gaserzeugungstütchen
10/Packung
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4278LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/02/2025 Catalog NumberCN0025A
Chargennummer4262LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberCN0025A
Chargennummer4169MH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberCN0025A
Chargennummer4163LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberCN0025A
Chargennummer4164LH Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2024 Catalog NumberCN0025A
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ CampyGen™ 2.5 l-Beutel > 10/Pckg.