Learn More
Thermo Scientific™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated)
Descripción
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species with this non-selective medium while adhering to ISO 11133:2014
Pre-enrich food samples prior to the isolation of Salmonella species using Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Peptone Water (ISO) (Dehydrated). Buffered Peptone Water is a non-selective pre-enrichment medium and is tested in accordance with ISO 65791 and ISO 11133:20142. It also provides conditions for resuscitation of cells that have been injured by processes of food preservation.
In einer Lebensmittelprobe können geringe Mengen subletal geschädigter Salmonella-Zellen vorhanden sein. Die Voranreicherung im nicht-selektiven gepufferten Peptonwasser ermöglicht die Wiederbelebung und Vermehrung der Zellen, bevor sie in selektive Kulturen gegeben werden. Dies verbessert die Chancen auf Gewinnung von Salmonella aus der Probe.
- Für ein starkes Wachstum und eine hohe Wiederbelebungsrate: Das Medium ist reich an Nährstoffen und erzielt dadurch hohe Wiederbelebungsraten und ein intensives Wachstum.
- Hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen: Das Phosphatpuffersystem des Mediums verhindert Bakterienschäden durch pH-Wert-Änderungen und hilft bei der Wiederbelebung subletal geschädigter Salmonellen, die auf einen niedrigen pH-Wert empfindlich reagieren können.
- ISO-konform: Geprüft nach ISO 65791und ISO 11133:20142.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Gepuffertes Peptonwasser (ISO) (dehydriert) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Voranreicherungsmedium |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 25,0 l Medium |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.