Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform-Selektivagar (dehydriert)
Artikelnummer. 10546713
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10546713
Marke: Thermo Scientific™ CM1046B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Erkennen und zählen Sie mit diesem selektiven, chromogenen Nährboden Escherichia coli und andere coliforme Bakterien in Lebensmitteln und Wasserproben.
Erkennen und zählen Sie mit dem selektiven, chromogenen Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli/Coliform-Selektivagar Escherichia coli und andere coliforme Bakterien in Lebensmitteln und Wasserproben. Die Agar-Basis enthält zur Differenzierung zwischen Escherichia coli und anderen Coliformen zwei Chromogene. Dies führt zu einer Violettfärbung der E. coli, da sie beide Chromogene spalten können, während andere Coliforme rosafarbene Kolonien bilden.
Die Rückgewinnung und Zählung von Escherichia coli und Coliformen sind wichtige Indikatoren für die Umwelt- und Lebensmittelhygiene. Verwenden Sie Brilliance E. coli/Coliform-Selektivagar für den Nachweis und die Zählung von Escherichia coli und anderen coliformen Bakterien in Lebensmitteln und Wasserproben.
  • Einfach zu lesenViolettfarbene E. coli-Kolonien sind leicht von den rosafarbenen Kolonien anderer Coliforme zu differenzieren
  • GezieltDurch das Vorhandensein des selektiven Wirkstoffs Natriumdodecylsulfat ist der Nährboden gegen grampositive Organismen selektiv.
Brilliance E. coli/Coliform-Selektivagar enthält zwei chromogene Wirkstoffe:
Rose-Gal: erkennt ß-Galactosidase-Aktivität
X-Glu: erkennt ß-Glucuronidase-Aktivität
Der Nachweis von ß-Glucuronidase-Aktivität wird häufig zur Unterscheidung von Escherichia coli verwendet, da diese in E. coli und nicht in anderen Mitgliedern der Coliformen-Gruppe vorkommen. Da die meisten coliformen Keime Lactose-positiv sind, wird die durch das lacZ-Gen codierte ß-Galactosidase-Aktivität zur Differenzierung dieser Bakterien von anderen Organismen, die auf dem selektiven Nährboden wachsen können, verwendet. Dies führt zu einer Violettfärbung der E. coli, da sie beide Chromogene spalten können, während andere Coliforme rosafarbene Kolonien bilden, da sie nur das Galactosid-Chromogen spalten können.
Der Nährboden enthält auch Natriumlaurylsulfat, das als selektiver Wirkstoff fungiert und das Wachstum von grampositiven Organismen hemmt. Durch die Zugabe von Tryptophan ist eine schnelle Bestätigung der E. coli durch die Bildung von Indol mit einem Spot-Indol-Test möglich.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Brilliance E. coli/Coliform-Selektivmedium
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 17,8 l Medium