Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Herz-Infusions-Bouillon
Beschreibung
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit diesem äußerst nährstoffreichen Medium.
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Infusion-Bouillon (dehydriert). Das Medium ist sehr nahrhaft und gut gepuffert, um das Wachstum einer Vielzahl von Organismen zu unterstützen. Es wird für Blutkulturarbeiten zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze empfohlen.
Kultivieren Sie mit Hirn-Infusion-Bouillon eine Vielzahl von Organismen.
- Bei der Prüfung der Koagulase-Produktion als Wachstums- und Suspensionsmedium für Staphylokokken verwenden.
- Fügen Sie zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze 10 % defibrilliertes Blut hinzu.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Hirn/Herz-Infusions-Bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | Jeweils |
| Ertrag | Für 67,6 l Medium |