Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Herz-Infusions-Bouillon
Artikelnummer. 11469668
Click to view available options
Menge:
Jeweils
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11469668
Marke: Thermo Scientific™ CM1135B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit diesem äußerst nährstoffreichen Medium.
Kultivieren Sie Streptokokken, Neisseria und andere anspruchsvolle Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Hirn-Infusion-Bouillon (dehydriert). Das Medium ist sehr nahrhaft und gut gepuffert, um das Wachstum einer Vielzahl von Organismen zu unterstützen. Es wird für Blutkulturarbeiten zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze empfohlen.
Kultivieren Sie mit Hirn-Infusion-Bouillon eine Vielzahl von Organismen.
  • Bei der Prüfung der Koagulase-Produktion als Wachstums- und Suspensionsmedium für Staphylokokken verwenden.
  • Fügen Sie zur Isolierung und Kultivierung pathogener Pilze 10 % defibrilliertes Blut hinzu.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Hirn/Herz-Infusions-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge Jeweils
Ertrag Für 13,5 l Medium