Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blanko-Antibiotika-Testblättchen
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antibiotische Substanzen über ein Antibiogramm (Antimicrobial Susceptibility Testing, AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testbscheiben.
Marke:  Thermo Scientific™ CT0998B
38.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10066142
  • 81.05 € / 250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von Antibiotika-Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Blanko-Antibiotika-Testblättchen.
Die einfache Handhabung wird durch bruchsichere, federbelastete Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren für das Ende der Kartusche gewährleistet.
Die Scheibendiffusion kategorisiert nicht nur resistente, mittlere und empfindliche Organismen durch quantitative Ergebnisse, sondern bietet auch eine visuelle Anzeige von Folgendem:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, wodurch ein Feuchtigkeitsgehalt von <2 % aufrechterhalten und langfristige Stabilität gewährleistet wird.
Nicht alle Produkte sind in allen Gebieten zum Verkauf verfügbar. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die benötigten Produkte und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Keine
OxoidTM Blanko-Antibiotika-Testblättchen
Antimikrobielle Empfindlichkeit
50 Scheiben/Kassette
Leere Scheiben
Antibiotika-Testblättchen
5 Kassetten/Packung
50 Scheiben/Kassette
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6224309 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberCT0998B
Chargennummer6206011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog NumberCT0998B
Chargennummer6185362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog NumberCT0998B
Chargennummer6145182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Catalog NumberCT0998B
Chargennummer6116030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/07/2024 Catalog NumberCT0998B
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ Blanko-Antibiotika-Testblättchen > Leere Scheiben