Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ Basis, Gefäß
Click to view available options
Menge:
Jeweils
Beschreibung
Die Oxoid AnaeroJar Basis ist eine Polycarbonat-Basis für die Verwendung mit dem AnaeroJar Anaerobengefäß in der Größe 2,5 l, Teilenr. AG0025A.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | AnaeroJar Base |
| Format | Oval Jar |
| Produktlinie | Thermo Scientific Oxoid |
| Menge | Jeweils |