Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ 2.5 l
Der Oxoid AnaeroJar 2.5 L-Behälter wird komplett mit einem 2.5 L-Behälter und einem Deckel aus Polycarbonat geliefert, der mit vier selbstentlüftenden Clips an der Basis befestigt ist.
Marke:  Thermo Scientific™ AG0025A
280.09 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10219202
  • 518.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Oxoid AnaeroJar 2.5 L-Behälter wird komplett mit einem 2.5 L-Behälter und einem Deckel aus Polycarbonat geliefert, der mit vier selbstentlüftenden Clips an der Basis befestigt ist.
  • Der Deckel ist mit Tragegriff und Vakuumverschluss ausgestattet
  • Plattenträger enthalten
  • Der Becher fasst bis zu 12 Platten
Enthält:
Plattenträger enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
AnaeroJar
Plattenträger enthalten.
Jeweils
Kompletter Behälter
Thermo Scientific Oxoid™
2,5 l
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4501780 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberAG0025A
Chargennummer4494033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberAG0025A
Chargennummer4487847 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberAG0025A
Chargennummer4483659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberAG0025A
Chargennummer4476525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2024 Catalog NumberAG0025A
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Oxoid™ AnaeroJar™ 2.5 l >