Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Schrader-Ventileinsatz für anaerobe Systeme
Der Oxoid Schrader-Ventileinsatz für anaerobe Systeme eignet sich für das Thermo Scientific™ Oxoid Anaerobengefäß in der Größe 3,5 l, Teilenr. HP0011A.
Marke: Thermo Scientific™ HP0022A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Oxoid Schrader-Ventileinsatz für anaerobe Systeme eignet sich für das Thermo Scientific™ Oxoid Anaerobengefäß in der Größe 3,5 l, Teilenr. HP0011A.
Spezifikation
Schrader-Ventileinsatz für anaerobe Systeme | |
Thermo Scientific Oxoid™ | |
10/Packung |