Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16367616
Click to view available options
Typ:
OxiTop™-IDS 1
OxiTop™-IDS 12
OxiTop™-i 2
OxiTop™-i 6
OxiTop™-i B
OxiTop™-i IS 12
OxiTop™-i IS 6
OxiTop™-i SET 2
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 16367616
Marke: WTW™ 208264
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
  • OxiTop™ ist ein respirometrisches System zur Messung an der Oberseite von Behältern für selbstprüfende BSB-Messungen mit unverdünnten Proben (DIN EN 1899-2)
  • Messbereiche bis zu 4.000 mg/l BSB möglich
  • Keine Datenkonvertierung erforderlich – direkte Eingabe des Probenvolumens
  • Direkte Anzeige des BSB-Werts am Messkopf-Bildschirm
  • Menügesteuert, mit hintergrundbeleuchtetem Grafik-LCD, Kontroll-LED und Bedientasten für direkte BSB-Messwerte, Volumenvorauswahl, Messdauer zwischen 1 und 7 Tagen wählbar, Anzeige der Messkurve, Anzeige der aktuellen Messwerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ OxiTop™-i SET 2
Displaytyp Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Bereich Messbereiche bis zu 4.000 mg/l BSB möglich
Enthält Zwei OxiTop™-i Messköpfe (1 x blau, 1 x grau), zwei Probenflaschen PF 600, zwei Gummihülsen GK 600 und zwei magnetische Rührstäbe RST 600