Learn More
WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System
The WTW™ OxiTop™-i Respirometric BOD Measuring System is designed for self-check BOD measurement with undiluted samples (according to DIN EN 1899 -2) at measuring ranges up to 4000 mg/L.
Marke: WTW™ 208274
746.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- OxiTop™ ist ein respirometrisches System zur Messung an der Oberseite von Behältern für selbstprüfende BSB-Messungen mit unverdünnten Proben (DIN EN 1899-2)
- Messbereiche bis zu 4.000 mg/l BSB möglich
- Keine Datenkonvertierung erforderlich – direkte Eingabe des Probenvolumens
- Direkte Anzeige des BSB-Werts am Messkopf-Bildschirm
- Menügesteuert, mit hintergrundbeleuchtetem Grafik-LCD, Kontroll-LED und Bedientasten für direkte BSB-Messwerte, Volumenvorauswahl, Messdauer zwischen 1 und 7 Tagen wählbar, Anzeige der Messkurve, Anzeige der aktuellen Messwerte
Spezifikation
OxiTop™-i 2 | |
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
Messbereiche bis zu 4.000 mg/l BSB möglich | |
Zwei OxiTop™-i Messköpfe (1 x blau, 1 x grau) |