Learn More
Oxidationsreagenz 0,02 M Jodin in 70/20/10 THF/Pyridin/Wasser (v/v), Biosyn™, Honeywell Burdick und Jackson™
Click to view available options
:
Oxidationsreagenz 0,02 M Jod in 70/20/10 THF/Pyridin/Wasser (v/v), 2500 ml
Beschreibung
- Speziell verarbeitet und gereinigt nach anspruchsvollen Spezifikationen, gewährleisten eine hervorragende Syntheseeffizienz
- Ideal für die Oligonukleotid-Synthese unabhängig von der Anwendung
- Alle Lösungsmittel und Reagenzien werden gefiltert (0,2 Mikrometer für Oxidationsreagenzien und 0,1 Mikrometer für alle anderen Reagenzien), um Partikelkontamination zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxidation reagent |
| Schmelzpunkt | −108.5°C |
| CAS | 7553-56-2 |
| Farbe | Rot |
| CAS Max. % | 0.005 |
| Siedepunkt | 66°C |
| Menge | 2.5 L |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Klare Flüssigkeit |
| Produktlinie | BioSyn |
Siede- und Schmelzpunkttemperaturen basieren auf der physikalischen Hauptkomponente.