Learn More
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
37.29 € - 405.02 €
Chemische Identifikatoren
CAS 79-37-8
Summenformel C2Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 126.92
MDL-Nummer MFCD00000704
InChI-Schlüssel CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxalyl chloride, ethanedioyl dichloride, oxalic dichloride, oxaloyl chloride, oxalic acid dichloride, oxalic acid chloride, ethanedioyl chloride, oxalylchloride, unii-r4y96317dw, cocl 2
PubChem CID 65578
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
SMILES C(=O)(C(=O)Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449146
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.18
50 g
37.29 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478700
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.22
100 g
66.46 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11459146
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.30
250 g
132.35 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11439146
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18012.0B
1000 g
405.02 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Oxalylchlorid wird hauptsächlich als Katalysator bei der Oxidation von Alkoholen zu den entsprechenden Aldehyden und Ketonen verwendet. Wird aktiv für die Synthese von Säurechloriden aus Säuren verwendet. Reagiert in der Friedel-Crafts-Acylierungsreaktion mit aromatischen Verbindungen, um das entsprechende Acylchorid mit Aluminiumchlorid als Katalysator zu erhalten. Wird darüber hinaus zur Herstellung vom Kohlenstoffoxid Dioxantetrketon verwendet.
Löslichkeit
Oxalylchlorid, leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Benzol und Chloroform.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Basen, Alkoholen, Wasser, Aminen und Metallen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Oxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals