Learn More
Oxalsäure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397190
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
MDL-Nummer MFCD00002573
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanedioic acid, aktisal, aquisal, oxiric acid, oxalate, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalic acid
Farbe Farblos
Strukturformel HO2CCO2H
Beilstein 02, 502
Merck Index 15, 7010
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Konzentration 0,0998 bis 0,1002N (20 °C)
Formelmasse 90.04
Dichte 0,9900g/mL
Menge 1 l
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
Relative Dichte 0,99