Learn More
Oxalsäure-Lösung, volumetrisch, 0.5 M (COOH)2 (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674920
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.5 M (COOH)2 (1N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-62-7
Summenformel C2H2O4
Molekulargewicht (g/mol) 90.034
InChI-Schlüssel MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanediosäure, Oxirsäure, Oxalat, Oxalsäure, Essigsäure, oxalsaeure, oxaalzuur, kyselina stavelova, acide oxalique, acido ossalico
PubChem CID 971
ChEBI CHEBI:16995
IUPAC-Name Oxalsäure
SMILES C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalsäurelösung
Strukturformel HOOCCOOH
MDL-Nummer MFCD00002573
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 90.03 mol
Menge 1 l
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Oxalic acid